3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
007998-25G 007998-5G 007998-1G
FLUO007998-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007998-25G FLUO007998-5G FLUO007998-1G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236337
Numéro CAS: 946-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité