4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
007999-10G 007999-5G
FLUO007999-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007999-10G FLUO007999-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040906
Numéro CAS: 330-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité