1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène
007557-100G 007557-25G
FLUO007557-100GEA 0 EUR InStock
FLUO007557-100G FLUO007557-25G
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042410
Numéro CAS: 175278-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité