1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène
013870-1G 013870-5G 013870-25G
FLUO013870-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013870-1G FLUO013870-5G FLUO013870-25G
1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène
1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090992
Numéro CAS: 198206-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité