Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle tech. 85%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19349.03EA 90.2 EUR InStock
L19349.03 L19349.06
Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle tech. 85%, grade technique
Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle
Formule: C₇H₂F₃NO
MW: 173,09 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD03426028
Numéro CAS: 50528-80-8
EINECS: 000-000-0
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité