Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01053EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01053EA MAYBSB01053DA
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (22 mmHg)
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035702
Numéro CAS: 35037-73-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité