Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
009610-1G 009610-5G
FLUO009610-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009610-1G FLUO009610-5G
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00175109
Numéro CAS: 113028-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité