Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzène
L11903.06EA 151 EUR InStock
L11903.06 L11903.03
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Densité: 1,325
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041047
Numéro CAS: 207974-17-2
EINECS: 000-000-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité