Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle
Synonyms: 2,6-Difluorophenyl isocyanate, 2,6-Difluorophenylisothiocyanate, 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
005374-1G 005374-5G 005374-25G
FLUO005374-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005374-1G FLUO005374-5G FLUO005374-25G
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C (35 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041047
Numéro CAS: 207974-17-2
ONU: 2930
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité