Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzène
MAYBSB01623.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01623.50 MAYBSB01623.1 MAYBSB01623EA
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (30 mmHg)
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité