Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-isothiocyanatobenzene, 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzene
008856-5G 008856-50G
FLUO008856-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008856-5G FLUO008856-50G
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (30 mmHg)
Densité: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité