Isothiocyanate de 2-fluorophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18314.06 A18314.14
A18314.06EA 51.7 EUR InStock
A18314.06 A18314.14
Isothiocyanate de 2-fluorophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2-fluorophényle
Purity: 97% CAS No.: 38985-64-7 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.6254 Boiling Point: 103-104°/12mm Beilstein Reference: 4176581 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004800
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.248
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004800
Numéro CAS: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité