Isothiocyanate de 2-fluorophényle
001385-5G 001385-25G 001385-10G 001385-50G
FLUO001385-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001385-5G FLUO001385-25G FLUO001385-10G FLUO001385-50G
Isothiocyanate de 2-fluorophényle
Isothiocyanate de 2-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 54…58 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004800
Numéro CAS: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité