Isothiocyanate de 2,3,5,6-tétrafluorophényle
Synonyms: 1-Isothiocyanato-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
009575-1G 009575-5G
FLUO009575-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009575-1G FLUO009575-5G
Isothiocyanate de 2,3,5,6-tétrafluorophényle
Isothiocyanate de 2,3,5,6-tétrafluorophényle
Formule: C₇HF₄NS
Point d'ébullition: 98 °C (22 mmHg)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041043
Numéro CAS: 207981-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité