Isothiocyanate de 2,4,6-trifluorophényle
Synonyms: 1,3,5-Trifluoro-2-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene
009581-1G 009581-5G
FLUO009581-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009581-1G FLUO009581-5G
Isothiocyanate de 2,4,6-trifluorophényle
Isothiocyanate de 2,4,6-trifluorophényle
Formule: C₇H₂F₃NS
MW: 189,16 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C (35 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00041045
Numéro CAS: 206761-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité