Isothiocyanate de 3,4,5-trifluorophényle
009600-1G 009600-5G
FLUO009600-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009600-1G FLUO009600-5G
Isothiocyanate de 3,4,5-trifluorophényle
Isothiocyanate de 3,4,5-trifluorophényle
Formule: C₇H₂F₃NS
Numéro CAS: 362690-52-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité