Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle
008427-1G 008427-5G
FLUO008427-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008427-1G FLUO008427-5G
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00220860
Numéro CAS: 175205-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité