2-(Difluorométhoxy)aniline
Attention
007849-5G 007849-25G
FLUO007849-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007849-5G FLUO007849-25G
2-(Difluorométhoxy)aniline
2-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (12 mmHg)
Densité: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190104
Numéro CAS: 22236-04-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité