2-(Trifluorométhoxy)aniline
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01054.10EA 0 EUR InStock
MAYBSB01054.10 MAYBSB01054EE MAYBSB01054.1
2-(Trifluorométhoxy)aniline
2-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 64,5 °C (21 mmHg)
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035959
Numéro CAS: 1535-75-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité