2-(Trifluorométhoxy)aniline
001409-1G 001409-5G 001409-100G 001409-25G
FLUO001409-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001409-1G FLUO001409-5G FLUO001409-100G FLUO001409-25G
2-(Trifluorométhoxy)aniline
2-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 64.5 °C (21 mmHg)
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035959
Numéro CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité