3-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03 A19592.06
A19592.03EA 48.3 EUR InStock
A19592.03 A19592.06
3-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98%
3-(Trifluorométhoxy)aniline
Purity: 98% CAS No.: 1535-73-5 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Characteristic Boiling Point: 72-75°/8mm Beilstein Reference: 776921 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041511
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 72…75 °C (8 mmHg)
Densité: 1.325
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041511
Numéro CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité