4-(Difluorométhoxy)aniline
Attention
004828-5G 004828-25G
FLUO004828-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004828-5G FLUO004828-25G
4-(Difluorométhoxy)aniline
4-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Densité: 1.286 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085005
Numéro CAS: 22236-10-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité