4-(Trifluorométhoxy)aniline
001400-25G 001400-100G 001400-500G
FLUO001400-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001400-25G FLUO001400-100G FLUO001400-500G
4-(Trifluorométhoxy)aniline
4-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1013 hPa)
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041314
Numéro CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité