4-Amino-2-fluorophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H25936.03EA 80.6 EUR InStock
H25936.03 H25936.06
4-Amino-2-fluorophénol 97%
4-Amino-2-fluorophénol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671760
Numéro CAS: 399-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité