2-Amino-4-fluorophénol
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
013048-1G 013048-5G
FLUO013048-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013048-1G FLUO013048-5G
2-Amino-4-fluorophénol
2-Amino-4-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077451
Numéro CAS: 399-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité