2-Amino-5-fluorophénol
013054-1G 013054-5G
FLUO013054-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013054-1G FLUO013054-5G
2-Amino-5-fluorophénol
2-Amino-5-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671759
Numéro CAS: 53981-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité