1,2-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
D1926-250G D1926-25G
TCIAD1926-250GEA 222 EUR InStock
TCIAD1926-250G TCIAD1926-25G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007198
Numéro CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788e0ab89c0babd9cfa506f47a529131e681d1fb&vid=717b780e835f71afc510052ecafdac05aa17a4f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité