Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B22267.14EA 185 EUR InStock
B22267.14
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène ≥98%
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène


Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Densité: 1,391
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407974
Numéro CAS: 22236-07-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité