1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
004840-5G 004840-100G 004840-25G
FLUO004840-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004840-5G FLUO004840-100G FLUO004840-25G
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085009
Numéro CAS: 1544-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité