Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-2-nitroanisole

Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene

033120-25G 033120-5G
FLUO033120-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033120-25G FLUO033120-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole
5-Fluoro-2-nitroanisole


Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077541
Numéro CAS: 448-19-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité