2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
D1849-10G D1849-25G
TCIAD1849-10GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD1849-10G TCIAD1849-25G
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (par GC)
2,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Densité: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00010731
Numéro CAS: 452-10-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73112d9e07e5fd15fb49a73b1cdb9e4b64bb53ce&vid=65d26373585cfefaa944daa1a7e1eac6605c2539&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité