2-(Trifluorométhoxy)phénol
Synonyms: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
007981-5G 007981-25G
FLUO007981-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007981-5G FLUO007981-25G
2-(Trifluorométhoxy)phénol
2-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236324
Numéro CAS: 32858-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité