3-(Trifluorométhoxy)phénol
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
002129-1G 002129-5G 002129-25G
FLUO002129-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002129-1G FLUO002129-5G FLUO002129-25G
3-(Trifluorométhoxy)phénol
3-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 69,5…79.5 °C (24 mmHg)
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040987
Numéro CAS: 827-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité