4-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010 306040050
ACRO306040010EA 26.5 EUR InStock
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
4-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1.37 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040988
Numéro CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité