3-(Trifluorométhoxy)thiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L19912.03 L19912.06
L19912.03EA 93 EUR InStock
L19912.03 L19912.06
3-(Trifluorométhoxy)thiophénol ≥98%
3-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Purity: 98% CAS No.: 220239-66-7 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4770
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320799
Numéro CAS: 220239-66-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité