3-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
013053-1G 013053-5G
FLUO013053-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013053-1G FLUO013053-5G
3-(Trifluorométhoxy)thiophénol
3-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320799
Numéro CAS: 220239-66-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité