4-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
007575-1G 007575-5G
FLUO007575-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007575-1G FLUO007575-5G
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052312
Numéro CAS: 169685-29-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité