Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15467.03EA 29.7 EUR InStock
A15467.03 A15467.14 A15467.06
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (15 mmHg)
Densité: 1,536
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042408
Numéro CAS: 94108-56-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité