1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13505.03EA 30.3 EUR InStock
L13505.03 L13505.06
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97%
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 23…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042487
Numéro CAS: 82830-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité