1-Fluoro-4-phénoxybenzène 99%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21380.06 B21380.14 B21380.22
B21380.06EA 37.6 EUR InStock
B21380.06 B21380.14 B21380.22
1-Fluoro-4-phénoxybenzène 99%, tiges
1-Fluoro-4-phénoxybenzène
Purity: 99% CAS No.: 330-84-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Refractive Index: 1.5570
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055239
Numéro CAS: 330-84-7
EINECS: 206-357-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité