2,4-Difluorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzènethiol
B24726.06EA 171 EUR InStock
B24726.06 B24726.03
2,4-Difluorothiophénol ≥97%
2,4-Difluorothiophénol
Formule: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C (15 mmHg)
Densité: 1,290
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203477
Numéro CAS: 1996-44-7
EINECS: 000-000-0
ONU: 1228
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité