2,4-Difluorothiophénol
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-mercaptobenzene, 2,4-Difluorobenzenethiol, 2,4-Difluorobenzene-1-thiol
004878-1G 004878-100G 004878-25G
FLUO004878-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004878-1G FLUO004878-100G FLUO004878-25G
2,4-Difluorothiophénol
2,4-Difluorothiophénol
Formule: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (1013 hPa)
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00203477
Numéro CAS: 1996-44-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité