3-Chlor-4-fluorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
A10856.03 A10856.06 A10856.14
A10856.03EA 75.7 EUR InStock
A10856.03 A10856.06 A10856.14
3-Chlor-4-fluorothiophénol ≥97%
3-Chlor-4-fluorothiophénol
Purity: 97% CAS No.: 60811-23-6 Molecular Formula: C6H4ClFS Formula Weight: 162.61 Boiling Point: 68-70°/2mm MDL No.: MFCD00052938
Formule: C₆H₄ClFS
MW: 162,61 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052938
Numéro CAS: 60811-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité