3-Chlor-4-fluorothiophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
TL00315DA TL00315EA
MAYBTL00315DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00315DA MAYBTL00315EA
3-Chlor-4-fluorothiophénol
3-Chlor-4-fluorothiophénol
Formule: C₆H₄ClFS
MW: 162,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052938
Numéro CAS: 60811-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité