2-Chlor-4-fluorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
A13498.03 A13498.06
A13498.03EA 62.6 EUR InStock
A13498.03 A13498.06
2-Chlor-4-fluorothiophénol ≥97%
2-Chlor-4-fluorothiophénol
Purity: 97% CAS No.: 175277-99-3 Molecular Formula: C6H4ClFS Formula Weight: 162.61 Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 86-88°/15mm MDL No.: MFCD00052936
Formule: C₆H₄ClFS
MW: 162,61 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052936
Numéro CAS: 175277-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité