Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 21.8 EUR InStock
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (1 mmHg)
Densité: 1.581 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042481
Numéro CAS: 13918-92-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité