Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14639.06 A14639.14 A14639.22
A14639.06EA 67.4 EUR InStock
A14639.06 A14639.14 A14639.22
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 13918-92-8 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5187 Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 2970373 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042481
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 236…237 °C
Densité: 1.581
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042481
Numéro CAS: 13918-92-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité