Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
CFF203.5 CFF203.10 004780-1G 004780-5G 004780-25G
CHMPCFF203.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF203.5 CHMPCFF203.10 FLUO004780-1G FLUO004780-5G FLUO004780-25G
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 127.5…129.5 °C (1013 hPa)
Densité: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085004
Numéro CAS: 60230-36-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité