Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14181.06EA 90.6 EUR InStock
A14181.06 A14181.03 A14181.14
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C
Point de fusion: 27…32 °C
Densité: 1,470
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042285
Numéro CAS: 2905-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité