Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
MOLE16742290-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16742290-5G
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042285
Numéro CAS: 2905-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité